Tlačiť
Trimellitic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
OR0075-100G OR0075-25G OR0075-500G
APOSOR0075-100GEA 106.15 EUR
APOSOR0075-100G APOSOR0075-25G APOSOR0075-500G
Trimellitic acid 98%
Trimellitic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Mw: 210.14
Teplota tavenia: 231 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002470
Číslo CAS: 528-44-9
Merck Index: 12,09832