Tlačiť
2-Chlorocinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 66.59 EUR
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorocinnamic acid
2-Chlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇ClO₂
Teplota tavenia: 209…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004372
Číslo CAS: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2