Tlačiť
3-Acetylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 296.03 EUR
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
3-Acetylbenzoic acid 98%
3-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota tavenia: 163…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045847
Číslo CAS: 586-42-5