Tlačiť
3,4-Dichlorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 163.26 EUR
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorophenol 98%
3,4-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Teplota varu: 145…146 °C
Teplota tavenia: 64…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002258
Číslo CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
OSN: 2020
ADR: 6.1,III