Tlačiť
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 461.69 EUR
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Teplota varu: 95…96 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 208…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002446
Číslo CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5