Tlačiť
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 382.94 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota tavenia: 108…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00183328
Číslo CAS: 6496-89-5