Tlačiť
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 2135.18 EUR
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₄O₂S
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024871
Číslo CAS: 34732-09-7
OSN: 3261
ADR: 8,III