Tlačiť
4-Nitro-o-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 107.9 EUR
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidine 98%
4-Nitro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 138…142 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007363
Číslo CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6