Tlačiť
2'-Nitroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 24.95 EUR
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetophenone 98%
2'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota varu: 159 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 23…27 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007144
Číslo CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8