Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0037-100G OR0037-25G OR0037-500G
APOSOR0037-100GEA 0 EUR
APOSOR0037-100G APOSOR0037-25G APOSOR0037-500G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191998
Číslo CAS: 37942-07-7