Tlačiť
2-Chloro-4-methoxyphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 33.17 EUR
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-methoxyphenol
2-Chloro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇ClO₂
Teplota tavenia: 39…44 °C
Hustota: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070773
Číslo CAS: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3