Tlačiť
5-Chloro-1-indanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 28.28 EUR
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇ClO
Teplota varu: 124…125 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 94…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041456
Číslo CAS: 42348-86-7