Tlačiť
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 63.38 EUR
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota varu: 234 °C
Teplota tavenia: 55…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672940
Číslo CAS: 183802-98-4