Tlačiť
1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 51.74 EUR
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
1-Bromo-2-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Teplota varu: 203…205 °C
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000532
Číslo CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1