Tlačiť
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 29.84 EUR
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂S₂
Teplota tavenia: 71…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013642
Číslo CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2