Tlačiť
2-Aminopyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
OR0015-1KG OR0015-100G OR0015-500G
APOSOR0015-1KGEA 122.57 EUR
APOSOR0015-1KG APOSOR0015-100G APOSOR0015-500G
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Mw: 94.12
Teplota varu: 204…211 °C
Teplota tavenia: 54…60 °C
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006312
Číslo CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
OSN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472