Tlačiť
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminophenethyl alcohol
OR0014-100G OR0014-25G OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA 81.43 EUR
APOSOR0014-100G APOSOR0014-25G APOSOR0014-500G
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 255 °C
Teplota tavenia: 107…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007922
Číslo CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8