Tlačiť
Copper(I) thiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 196.55 EUR
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Copper(I) thiocyanate
Copper(I) thiocyanate
Vzorec: CCuNS
Teplota tavenia: 1084 °C
Hustota: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010980
Číslo CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III