Tlačiť
Oxid zirkoničitý 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Oxid zirkoničitý 99+%
Oxid zirkoničitý
Vzorec: ZrO₂
Mw: 123.22
Teplota varu: 4300
Teplota tavenia: 2715 °C
Hustota: 5.89 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180