Tlačiť
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct)
IN3919-10G IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA 179.05 EUR
APOSIN3919-10G APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Vzorec: C₁₅H₃₆O₅Zr
Mw: 387.672 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075157
Číslo CAS: 14717-56-7
OSN: 3181
ADR: 4.1 II