Tlačiť
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 729.64 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
Mw: 249.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149896
Číslo CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
OSN: 3085
ADR: 5.1+8 II