Tlačiť
Chlorid zirkoničitý 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium (IV) chloride
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 192.54 EUR
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Chlorid zirkoničitý 99,5%
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
Mw: 233.03
Teplota varu: 331 °C
Teplota tavenia: 300 °C (subl.)
Hustota: 2.81 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011306
Číslo CAS: 10026-11-6
OSN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307