Tlačiť
Zirconium 99,8%, lumps
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 EUR
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirconium 99,8%, lumps
Zirconium
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Teplota varu: 3580 °C
Teplota tavenia: 1852 °C
Hustota: 6.506 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9