Tlačiť
Zinc molybdate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Zinc molybdenum oxide
IN38974-25G IN38974-5G
APOSIN38974-25GEA 0 EUR
APOSIN38974-25G APOSIN38974-5G
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Vzorec: MoO₄Zn
Mw: 225.326 g/mol
Teplota tavenia: >700 °C
Hustota: 4.3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049622
Číslo CAS: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8