Tlačiť
Oxid zinečnatý 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 172.48 EUR
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Oxid zinečnatý 99,9%
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 5,606 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III