Tlačiť
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 365.02 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Vzorec: N₂O₆Zn·H₂O
Teplota tavenia: 36 °C
Hustota: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149888
Číslo CAS: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
OSN: 1514
ADR: 5.1,II