Tlačiť
zinek 99+%, mossy
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 168.24 EUR
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
zinek 99+%, mossy
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908 °C
Teplota tavenia: 419 °C
Hustota: 7.133 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,10255