Tlačiť
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 242.34 EUR
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Yttrium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Y
Mw: 195.26
Teplota varu: 1507 °C
Teplota tavenia: 721 °C
Hustota: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011470
Číslo CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0