Tlačiť
Chlorid yttritý hexahydrát 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 307.66 EUR
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Chlorid yttritý hexahydrát 99,9%
Chlorid yttritý hexahydrát
Vzorec: YCl₃·6H₂O
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149941
Číslo CAS: 10025-94-2