Tlačiť
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 414.58 EUR
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Yttrium
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927 °C
Teplota tavenia: 1509 °C
Hustota: 4.472 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
Merck Index: 12,10240