Tlačiť
Oxid ytterbitý 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 83.03 EUR
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Oxid ytterbitý 99,9%
Oxid ytterbitý
Vzorec: O₃Yb₂
Teplota tavenia: 2227 °C
Hustota: 9,17 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011290
Číslo CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0