Tlačiť
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 249.15 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Titanium(IV) oxide rutile
Vzorec: O₂Ti
Mw: 79.88
Teplota varu: 2500…3000 °C
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2