Tlačiť
Oxid ciničitý 99.9+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 99.48 EUR
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Oxid ciničitý 99.9+%
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
Teplota varu: 1800…900 °C
Teplota tavenia: 1630 °C
Hustota: 6,95 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011244
Číslo CAS: 18282-10-5