Tlačiť
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 91.33 EUR
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Mw: 189.62
Teplota varu: 652 °C
Teplota tavenia: 247 °C
Hustota: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861