Tlačiť
Oxid tulitý 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 142 EUR
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Oxid tulitý 99.99%
Oxid tulitý
Vzorec: O₃Tm₂
Teplota tavenia: 2425 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011285
Číslo CAS: 12036-44-1