Tlačiť
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Thulium trinitrate pentahydrate
IN3607-1G IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA 116.16 EUR
APOSIN3607-1G APOSIN3607-5G
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Thulium(III) nitrate pentahydrate
Vzorec: N₃O₉Tm·5H₂O
Mw: 445.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149875
Číslo CAS: 36548-87-5
OSN: 1477
ADR: 5.1 II