Tlačiť
Thulium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 198.96 EUR
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Vzorec: Cl₃Tm
Teplota tavenia: 821 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011283
Číslo CAS: 13537-18-3