Tlačiť
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 298.44 EUR
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Terbium(III,IV) oxide
Vzorec: O₇Tb₄
Teplota tavenia: 2340 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083151
Číslo CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3