Tlačiť
Terbium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 124.57 EUR
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Terbium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Tb
Mw: 265.28
Teplota tavenia: 588 °C
Hustota: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011258
Číslo CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087