Tlačiť
Terbium 99,9%, powder –40 mesh
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 122.74 EUR
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, powder –40 mesh
Vzorec: Tb
Teplota varu: 2800 °C
Teplota tavenia: 1356 °C
Hustota: 8,27 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011256
Číslo CAS: 7440-27-9
OSN: 3178
ADR: 4.1,II