Tlačiť
Telur 99.999+%, lumps
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3433-100G IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA 331.26 EUR
APOSIN3433-100G APOSIN3433-500G
Telur 99.999+%, lumps
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990 °C
Teplota tavenia: 449.5 °C
Hustota: 6.24 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273