Tlačiť
Tantalum pentachloride 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3406-100G IN3406-250G IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA 573.2 EUR
APOSIN3406-100G APOSIN3406-250G APOSIN3406-25G
Tantalum pentachloride 99.999%
Tantalum pentachloride
Vzorec: Cl₅Ta
Teplota varu: 242 °C
Teplota tavenia: 216 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011253
Číslo CAS: 7721-01-9
OSN: 3260
ADR: 8,II