Tlačiť
Tantalum 99,98%, powder –60 mesh
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 565.18 EUR
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantalum 99,98%, powder –60 mesh
Tantalum
Vzorec: Ta
Teplota varu: 5429 °C
Teplota tavenia: 2996 °C
Hustota: 16,6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7