Tlačiť
Strontium oxide 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 629.28 EUR
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Strontium oxide 99,5%
Strontium oxide
Vzorec: SrO
Mw: 103.62
Teplota varu: 3000
Teplota tavenia: 2430 °C
Hustota: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049558
Číslo CAS: 1314-11-0
Merck Index: 12,09009