Tlačiť
Strontium chloride 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 298.44 EUR
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Strontium chloride 99.999%
Strontium chloride
Vzorec: Cl₂Sr
Teplota tavenia: 873 °C
Hustota: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011249
Číslo CAS: 10476-85-4