Tlačiť
Strontium bromide, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 573.2 EUR
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontium bromide, anhydrous 99,9%
Strontium bromide
Vzorec: Br₂Sr
Teplota tavenia: 643 °C
Hustota: 4,216 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049548
Číslo CAS: 10476-81-0