Tlačiť
Jodistan sodný 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 58.16 EUR
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Jodistan sodný 99%
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Hustota: 4,174 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 3085
ADR: 5.1+8,I