Tlačiť
Jodid sodný, anhydrous 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 58.16 EUR
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
Jodid sodný, anhydrous 99+%
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Teplota varu: 1304 °C
Teplota tavenia: 661 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III