Tlačiť
Dusičnan stříbrný 99.9+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 232.25 EUR
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Dusičnan stříbrný 99.9+%
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Teplota tavenia: 212 °C (rozkl.)
Hustota: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 1493
ADR: 5.1,II