Tlačiť
Oxid seleničitý 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 348.98 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Oxid seleničitý 99,9%
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Teplota tavenia: 340…350 °C (subl.)
Hustota: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003562
Číslo CAS: 7446-08-4
OSN: 3283
ADR: 6.1,III